Få mere at vide
2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17515595 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17515595 5 g
17505595 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17515595 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469560050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 25700-11-2
Molekylær formel C8H7N3
Molekylvægt (g/mol) 145.17
MDL nummer 09033534
InChI nøgle XXTPHXNBKRVYJI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-(lH-pyrazol-1-yl)pyridin
SMIL C1=CN(N=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Alpha vektor PYRAZOLYLPYRIDINE
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine
Smeltepunkt 35°C to 45°C
Farve Hvid til næsten hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks