missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17505595 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17505595 1 g
17515595 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17505595 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469560010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 25700-11-2
Molekylær formel C8H7N3
Molekylvægt (g/mol) 145.17
MDL nummer 09033534
InChI nøgle XXTPHXNBKRVYJI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-(lH-pyrazol-1-yl)pyridin
SMIL C1=CN(N=C1)C1=CC=CC=N1

Tekniske data

Alpha vektor PYRAZOLYLPYRIDINE
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine
Smeltepunkt 35°C to 45°C
Farve Hvid til næsten hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.