Få mere at vide
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10435032
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10435032 250 mg 250mg
10719773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10435032 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24401CB
Kemiske identifikatorer
CAS 55317-53-8
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.186
MDL nummer MFCD03086184
InChI nøgle MHACZVWKWUMHRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrazolyl benzoic acid, 2-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-1h-pyrazol-1-yl, 2-pyrazol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrazolylbenzoic acid, pubchem19561, 2-1-pyrazolyl benzoicacid, benzoic acid,2-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 4738383
IUPAC navn 2-pyrazol-1-ylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)N2C=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.19
Procent renhed 97%