Få mere at vide
2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-ol |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 10 g |
| Merck Index | 15, 9978 |
| Formel vægt | 161.2 |
| Procent renhed | 97% |