Få mere at vide
2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050084
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050084 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050084 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0595.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
CAS 92039-35-5
Analyt- eller komponentnavne 2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N . H Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-14(2)8-7-11-9-12-5-3-4-6-13(12)10-11;/h3-6,9H,7-8,10H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCC1=Cc2ccccc2C1
IUPAC navn 2-(1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 223.74
Mængde 50 mg
Formel vægt 223.744 g/mol