missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(1H-Indazol-6-ylsulfinyl)-N-methylbenzamide, TRC

Artikelnummer. 30407065
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407065 50 mg
30404973 100 mg
30405532 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI62810250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1959572-97-4
Molekylær formel C15H13N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 299.35
Synonym Axitinib Impurity C
IUPAC navn 2-(1H-indazol-6-ylsulfinyl)-N-methylbenzamide
SMIL CNC(=O)c1ccccc1S(=O)c2ccc3cn[nH]c3c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(1H-Indazol-6-ylsulfinyl)-N-methylbenzamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O2S/c1-16-15(19)12-4-2-3-5-14(12)21(20)11-7-6-10-9-17-18-13(10)8-11/h2-9H,1H3,(H,16,19)(H,17,18)
Formel vægt 299.0728
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.