Få mere at vide
2-(1H-Indazol-6-ylsulfinyl)-N-methylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1H-Indazol-6-ylsulfinyl)-N-methylbenzamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O2S/c1-16-15(19)12-4-2-3-5-14(12)21(20)11-7-6-10-9-17-18-13(10)8-11/h2-9H,1H3,(H,16,19)(H,17,18) |
| Formel vægt | 299.0728 |