Få mere at vide
2-(1H-imidazol-1-yl)benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10269202
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10269202 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10168002 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269202 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32716EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25373-49-3
Molekylær formel C10H7N3
Molekylvægt (g/mol) 169.187
MDL nummer MFCD00127074
InChI nøgle MNKBJOSIVSQUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-1h-imidazol-1-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile, 2-1h-imidazol-1-yl, 2-1-imidazolyl benzonitrile, 2-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-imidazolylbenzenecarbonitrile, 1-2-cyanophenyl imidazole, benzonitrile, o-imidazol-1-yl, acmc-1ck5o, 1-2-cyanophenyl-imidazole
PubChem CID 190275
IUPAC navn 2-imidazol-1-ylbenzonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)N2C=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 169.19
Procent renhed 97%