Få mere at vide
2-(1H-imidazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366564
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10366564 250 mg 250mg
10431314 1 g 1g
10275454 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10366564 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32714CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 26286-54-4
Molekylær formel C9H9N3
Molekylvægt (g/mol) 159.192
MDL nummer MFCD03274531
InChI nøgle HVECTIQVQPUSEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-1-imidazolyl aniline, 2-imidazol-1-yl-phenylamine, 2-imidazol-1-yl aniline, benzenamine,2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenylamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzenamine, pubchem10103, n-o-aminophenyl imidazole, 2-imidazol-1-ylphenylamine
PubChem CID 320166
IUPAC navn 2-imidazol-1-ylanilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CN=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%