Få mere at vide
2-(1H-imidazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275454
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10275454 10 g 10g
10366564 250 mg 250mg
10431314 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275454 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32714EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Identificatori chimici
CAS 26286-54-4
Molekylær formel C9H9N3
Molekylvægt (g/mol) 159.192
MDL nummer MFCD03274531
InChI nøgle HVECTIQVQPUSEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-1-imidazolyl aniline, 2-imidazol-1-yl-phenylamine, 2-imidazol-1-yl aniline, benzenamine,2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenylamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzenamine, pubchem10103, n-o-aminophenyl imidazole, 2-imidazol-1-ylphenylamine
PubChem CID 320166
IUPAC navn 2-imidazol-1-ylanilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CN=C2
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.