Få mere at vide
2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline |
| CAS | 26286-54-4 |
| Molekylær formel | C9H9N3 |
| MDL nummer | MFCD03274531 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | NC1=C(C=CC=C1)N1C=CN=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.19 |
| Procent renhed | 95% |