Få mere at vide
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitril, TRC
Artikelnummer. 30399788
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30399788 1 g
1 options
Artikelnummer. 30399788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI3856201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
CAS 98873-55-3
Molekylær formel C5H5N3
Mængde 1 g
Synonym 1H-Imidazole-1-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)imidazole, Imidazol-1-ylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C5H5N3/c6-1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,3H2
SMIL N#CCN1C=NC=C1
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-1-yl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 107.11
Formel vægt 107.05