Få mere at vide
2-(1H-Imidazol-1-yl)eddikesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17923376
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17923376 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17923376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1453.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(1H-imidazol-1-yl)eddikesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Analyt- eller komponentnavne Imidazol-1-yl-acetic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H6 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid, Zoledronic Acid Related Compound A, Zoledronic Acid Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
SMIL OC(=O)Cn1ccnc1
IUPAC navn 2-imidazol-1-yleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 126,0429 g/mol