Få mere at vide
2-(1H-benzimidazol-1-yl)eddikesyre, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285854
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285854 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10061834 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10012464 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10285854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01258CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 40332-16-9
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.175
InChI nøgle AFHSZBKDUTWXDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazol-1-ylacetic acid, 2-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-1h-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, benzoimidazol-1-ylacetic acid, 1h-benzimidazole-1-aceticacid, 1,3-benzodiazol-1-ylacetic acid, 2-benzimidazol-1-yl acetic acid, 1h-benzimidazol-1-yl acetic acid
PubChem CID 805645
IUPAC navn 2-(benzimidazol-1-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CN2CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-Benzimidazol-1-yl)acetic acid
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.17
Procent renhed 90%