Få mere at vide
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10002414
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10002414 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10002414 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47516DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876316-41-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H8N4
MDL nummer MFCD09025846
Mængde 1 g
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, benzonitrile,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI nøgle AFAFVWQAHQRISI-UHFFFAOYSA-N
SMIL N#CC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC navn 2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 184.20
PubChem CID 18525818
Formel vægt 184.2
Procent renhed 97%