Få mere at vide
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604015
Skift visning
Amber glasflaske; 1g
Artikelnummer.
10604015 Amber glasflaske; 1g
1 options
Artikelnummer. 10604015 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47501DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 876718-01-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H9N3O2
MDL nummer MFCD07186455
Mængde 1 g
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid
InChI nøgle KPKNLIVZZRDKGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC navn 2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 203.20
PubChem CID 3159712
Formel vægt 203.2
Procent renhed 97%