Få mere at vide
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205764
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10205764 1 g 1g
10133474 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47514DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 127988-21-0
Molekylær formel C9H10N4
Molekylvægt (g/mol) 174.207
MDL nummer MFCD09025845
InChI nøgle CBGQHZNXHUCAGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzeneamine, benzenamine,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, acmc-20msof, 2-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6482003
IUPAC navn 2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)anilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 174.21
Procent renhed 97%