Få mere at vide
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)propan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)propan-1-ol |
| CAS | 1158736-02-7 |
| Molekylær formel | C5H9N3O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O/c1-5(2-9)8-4-6-3-7-8/h3-5,9H,2H2,1H3 |
| SMIL | CC(CO)n1cncn1 |
| IUPAC navn | 2-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.15 |
| Formel vægt | 127.0746 |