Få mere at vide
2-(1h-1,2,4-Triazol-1-yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1,2,4-Triazol-1-yl) acetic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4(9)1-7-3-5-2-6-7/h2-3H,1H2,(H,8,9) |
| Formel vægt | 127.0382 |
| Procent renhed | >95% |