Få mere at vide
2-[(1E)-2-Phenylethenyl]-3-(phenylmethoxy)-4H-pyran-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1E)-2-Phenylethenyl]-3-(phenylmethoxy)-4H-pyran-4-one |
| CAS | 1206102-05-7 |
| Molekylær formel | C20H16O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16O3/c21-18-13-14-22-19(12-11-16-7-3-1-4-8-16)20(18)23-15-17-9-5-2-6-10-17/h1-14H,15H2/b12-11+ |
| SMIL | O=C1C=COC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=C1OCC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | (E)-3-(benzyloxy)-2-styryl-4H-pyran-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.34 |
| Formel vægt | 304.11 |