Få mere at vide
2-[(11 bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1',2'-e]fosfepin-4(5H)-yl]ethylamin, anvendes som anvendelse af innovativ katalysator-, ligandsyntese og anvendelse i asymmetrisk katalyse.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-[(11bR)-3H-binaftho[2,1-c:1,2-e′ ′]fosfepin-4(5H)-yl]ethylamin bruges som anvendelse af innovativ katalysator-, ligandsyntese og anvendelse i asymmetrisk katalyse.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold dig væk fra stærke oxiderende midler. Luft, følsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamine |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 355.41 |
| Procent renhed | ≥97% |