Få mere at vide
2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31105906
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31105906 25 g
31100204 10 g
31094502 100 g
31096748 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31105906 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13431025g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
CAS 58186-27-9
Molekylær formel C19H30O5
MDL nummer MFCD00274552
Mængde 25 g
SMIL O=C1C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C(C(OC)=C1OC)=O
Molekylvægt (g/mol) 338.44
Procent renhed 98%