missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)acetaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)acetaldehyde |
| CAS | 1217-39-6 |
| Molekylær formel | C17 H14 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 10,11-Dihydro-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Δ5,α-acetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O/c18-12-11-17-15-7-3-1-5-13(15)9-10-14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,11-12H,9-10H2 |
| SMIL | O=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 2-(5,6-dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)acetaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.29 |
| Formel vægt | 234.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?