Få mere at vide
Fisherbrand™ 2 i 1 hætteglassæt, 9 mm kort gevind
Artikelnummer. 15532320 Shop alle Fisherbrand produkter
Markeringssted:
Ja
Nej
Lukningsfarve:
Blå
Klarhed
Sort
Forspaltet:
Ja
Nej
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15532320
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens matchende forsyninger holdes sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Forspaltet Ja
Volumen (metrisk) 1.85 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Ja