Få mere at vide
Fisherbrand™ 2 i 1 hætteglassæt, 9 mm kort gevind
Artikelnummer. 12970881 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Markeringssted:
Ja
Nej
Lukningsfarve:
Blå
Klarhed
Sort
Forspaltet:
Ja
Nej
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Markeringssted Lukningsfarve Forspaltet Farve unitSize
12970881 Ja Blå Ja Klar Pakke med 100
11890892 Ja Blå Nej Klar Pakke med 100
11787497 Nej Blå Nej Klar Pakke med 100
15124649 Nej Blå Ja Klar Pakke med 100
12951251 Nej Klarhed Nej Klar Pakke med 100
11395991 Ja Klarhed Nej Ravgul Pakke med 100
15532320 Ja Sort Ja Klar Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12970881
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens matchende forsyninger holdes sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Blå
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Forspaltet Ja
Volumen (metrisk) 1.85 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm