Få mere at vide
Fisherbrand™ 2 i 1 hætteglassæt, 9 mm kort gevind
Shop alle Fisherbrand produkter
Markeringssted:
Ja
Nej
Lukningsfarve:
Blå
Klarhed
Sort
Forspaltet:
Ja
Nej
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klarhed |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Forspaltet | Nej |
| Volumen (metrisk) | 1.85 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |