Få mere at vide
2-(1-Pyrrolyl)benzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11312356
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312356 5 g 5g
11302356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06069.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 10333-68-3 | C11H9NO2 | 187,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10333-68-3
Molekylær formel C11H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 187.20
MDL nummer MFCD00051645
InChI nøgle GNWTWXOZRSBCOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrrolyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl pyrrole, 2-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_002677, 1-o-carboxyphenyl pyrrole, n-2-carboxyphenyl pyrrole, 1h-pyrrol-1-ylbenzoic acid
PubChem CID 728521
IUPAC navn 2-pyrrol-1-ylbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
Smeltepunkt 102 °C til 106 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1343920
Formel vægt 187.2
Procent renhed 99%