Få mere at vide
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358025
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358025 1 g 1g
11368025 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08178.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4787-77-3 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4787-77-3
Molekylær formel C10H13NO
Molekylvægt (g/mol) 163.22
MDL nummer MFCD00051659
InChI nøgle ZGSBDRFDXWRZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl phenol, 2-pyrrolidinophenol, 2-1-pyrrolidino phenol, 2-1-pyrrolidinyl phenol, 2-tetrahydro-1h-pyrrol-1-ylphenol, 2-pyrrolidinylphenol, 2-pyrrolizinophenol, 2-pyrrolidin-1-yl-phenol, phenol, 2-1-pyrrolidinyl, 1-2-hydroxyphenyl pyrrolidine
PubChem CID 2734845
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylphenol
SMIL OC1=CC=CC=C1N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Pyrrolidinyl)phenol
Smeltepunkt 109°C to 112°C
Mængde 1 g
Beilstein 135437
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 163.22
Procent renhed 98%