Få mere at vide
2-(1-Pyrrolidinyl)nikotinsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255334
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10255334 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10255334 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01300DE
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-36-1
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD05865128
InChI nøgle DTUSJCJZQJAPGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-pyrrolidinyl nicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-ylnicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl nicotinic acid, 2-pyrrolidinylpyridine-3-carboxylic acid, 2-1-pyrrolidinyl nicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 2794739
SMIL OC(=O)C1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-3-carboxylsyre
Formel vægt 192.22
Procent renhed 95%