Få mere at vide
2-(1-Piperidinyl)benzonitril, 97%
Artikelnummer. 11419363
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419363 5 g 5g
11409363 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419363 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11784.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 72752-52-4 | C12H14N2 | 186,258 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72752-52-4
Molekylær formel C12H14N2
Molekylvægt (g/mol) 186.258
MDL nummer MFCD00049221
InChI nøgle MEBVSLLKZSAIGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinobenzonitrile, 2-piperidin-1-yl benzonitrile, 2-1-piperidinyl benzonitrile, gnf-pf-3161, benzonitrile, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzenecarbonitrile, 2-piperidino benzonitrile, maybridge1_000930, acmc-1bfz1, 2-1-piperidyl benzonitrile
PubChem CID 2774355
IUPAC navn 2-piperidin-1-ylbenzonitril
SMIL C1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2- (1-Piperidinyl)benzonitrile
Smeltepunkt 41 °C til 45 °C
Kogepunkt 122 °C til 125 °C (1 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1243909
Formel vægt 186.26
Procent renhed 97%