Få mere at vide
2-(1-Piperidinyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484384
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484384 5 g 5g
11494384 25 g 25g
11404394 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484384 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13073.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 39643-31-7 | C11H16N2 | 176.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39643-31-7
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD00047467
InChI nøgle OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
IUPAC navn 2-piperidin-1-ylanilin
SMIL NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Piperidinyl)aniline
Smeltepunkt 44°C to 47°C
Kogepunkt 96°C to 98°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 151856
Formel vægt 176.26
Procent renhed 98%