Få mere at vide
2-(1-Piperidino)anilin, TRC
Artikelnummer. 30419191
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30419191 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30419191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP481935100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Piperidino)aniline
CAS 39643-31-7
Molekylær formel C11H16N2
Mængde 100 mg
Synonym 1-(o-Aminophenyl)-piperidine, 1-(2-Aminophenyl)piperidine, 2-(Piperidin-1-yl)aniline, 2-(Piperidin-1-yl)benzenamine, 2-Piperidinoaniline, N-(2-Aminophenyl)piperidine, o-Piperidinoaniline
InChI formel InChI=1S/C11H16N2/c12-10-6-2-3-7-11(10)13-8-4-1-5-9-13/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9,12H2
SMIL Nc1ccccc1N2CCCCC2
IUPAC navn 2-piperidin-1-ylanilin
Molekylvægt (g/mol) 176.26
Formel vægt 176.1313