Få mere at vide
2-(1-Piperidino)anilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Piperidino)aniline |
| CAS | 39643-31-7 |
| Molekylær formel | C11H16N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-(o-Aminophenyl)-piperidine, 1-(2-Aminophenyl)piperidine, 2-(Piperidin-1-yl)aniline, 2-(Piperidin-1-yl)benzenamine, 2-Piperidinoaniline, N-(2-Aminophenyl)piperidine, o-Piperidinoaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c12-10-6-2-3-7-11(10)13-8-4-1-5-9-13/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9,12H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1N2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 2-piperidin-1-ylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.26 |
| Formel vægt | 176.1313 |