Få mere at vide
2-(1-Piperidino)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10354552 5 g Glass Bottle 5g
10111052 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354552 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369250050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 39643-31-7
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD00047467
InChI nøgle OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
IUPAC navn 2-(piperidin-1-yl)aniline
SMIL NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Piperidino)aniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 44.0°C to 48.0°C
Farve Brown
Kogepunkt 96.0°C (1.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 176.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1-Piperidino)aniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.