Få mere at vide
2-(1-Piperazinyl)pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30414981
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30414981 1 g
1 options
Artikelnummer. 30414981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4813001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS 20980-22-7
Molekylær formel C8 H12 N4
Mængde 1 g
Synonym Pyrimidine','2-(1-piperazinyl)-, 1-(2-Pyrimidinyl)piperazine, 1-(2-Pyrimidyl)piperazine, 1-(4-Pyrimidin-2-yl)piperazine, 1-PP, 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-Piperazinopyrimidine, 4-(2-Pyrimidinyl)piperazine, CM 56324H, MJ 13653, N-2-Pyrimidinylpiperazine, PmP
InChI formel InChI=1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
SMIL C1CN(CCN1)c2ncccn2
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylpyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 164.21
Formel vægt 164.1062