Få mere at vide
2-(1-Piperazinyl)pyrimidin-dihydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10667572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10667572 5 g Glass bottle 5g
10249213 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 243290050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94021-22-4
MDL nummer MFCD00012779
InChI nøgle ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-piperazinyl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazin-1-yl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidinyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazinylpyrimidine hcl, 2-piperazinylpyrimidine dihydrochloride, 2-piperazin-1-ylpyrimidine dihydrochloride, pyrimidine, 2-1-piperazinyl-, dihydrochloride, pyrimidinylpiperazine dihydrochloride, pubchem7349
PubChem CID 11680272
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylpyrimidine;dihydrochloride
SMIL C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 286.0°C to 288.0°C
Farve Beige to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H14Cl2N4
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 237.128
Formel vægt 237.13
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.