Få mere at vide
2-(1-Piperazinyl)pyrimidin-dihydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10249213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10249213
Brand: Thermo Scientific Acros 243290250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94021-22-4
MDL nummer MFCD00012779
InChI nøgle ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-piperazinyl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazin-1-yl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidinyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazinylpyrimidine hcl, 2-piperazinylpyrimidine dihydrochloride, 2-piperazin-1-ylpyrimidine dihydrochloride, pyrimidine, 2-1-piperazinyl-, dihydrochloride, pyrimidinylpiperazine dihydrochloride, pubchem7349
PubChem CID 11680272
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylpyrimidin; dihydrochlorid
SMIL C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 286.0°C to 288.0°C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H12N4·2HCl
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 237.13
Formel vægt 237.13
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.