missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine-d8 |
| CAS | 1309283-31-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H4D8N4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Pyrimidinyl)piperazine-d8, 2-Piperazinopyrimidine-d8, 4-(2-Pyrimidinyl)piperazine-d8, CM 56324H-d8, MJ 13653-d8, N-2-Pyrimidinylpiperazine-d8, PmP-d8, 1-PP-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2/i4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMIL | [2H]C(C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C1([2H])[2H])([2H])N1C2=NC=CC=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.26 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?