Få mere at vide
2-(1-Piperazinyl)pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322807
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322807 5 g 5g
11332807 25 g 25g
11342807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15884.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20980-22-7 | C8H12N4 | 164.212 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20980-22-7
Molekylær formel C8H12N4
Molekylvægt (g/mol) 164.212
MDL nummer MFCD00040742
InChI nøgle MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
PubChem CID 88747
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylpyrimidin
SMIL C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
Smeltepunkt 31°C to 35°C
Kogepunkt 118°C to 120°C (2 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 151178
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Formel vægt 164.21
Procent renhed 99%