Få mere at vide
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 98+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 29°C to 36°C |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 1.0700g/mL |
| Kogepunkt | 96°C to 97°C (0.2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Vis mere |