missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(1-Piperazinyl)-phenol Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Piperazinyl)-phenol Dihydrochloride |
| CAS | 667864-86-0 |
| Molekylær formel | C10H14N2O •2HCl |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | o-1-Piperazinyl-phenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine Dihydrochloride, 1-(o-Hydroxyphenyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)phenol Dihydrochloride, N-(2-Hydroxyphenyl)piperazine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c13-10-4-2-1-3-9(10)12-7-5-11-6-8-12;;/h1-4,11,13H,5-8H2;2*1H |
| SMIL | OCC(=O)[C@@H]1[C@]2(C)[C@H](C[C@@H]1C)[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)C2)[C@]4(C)C(=CC(=O)C=C4)[C@H](F)C3 |
| IUPAC navn | 2-piperazin-1-ylphenol;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.2336462 |
| Formel vægt | 250.064 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?