Få mere at vide
2-(1-piperazinyl)phenol, 98%
Artikelnummer. 11409736
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409736 10 g 10g
11419736 50 g 50g
11429736 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20252.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1011-17-2 | C10H14N2O | 178,235 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1011-17-2
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.235
MDL nummer MFCD00190246
InChI nøgle UORNTHBBLYBAJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperazin-1-yl phenol, 1-2-hydroxyphenyl piperazine, 2-1-piperazinyl phenol, 2-1-piperazino phenol, o-1-piperazinyl phenol, 2-piperazin-1-yl-phenol, n-2-hydroxyphenyl piperazine, phenol, 2-1-piperazinyl, 1-2-hydroxyphenyl-piperazine, 2-piperazinylphenol
PubChem CID 70530
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylphenol
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Piperazinyl)phenol
Smeltepunkt 122°C to 127°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3263
Beilstein 10646
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 178.24
Procent renhed 98%