missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(1-Nitroso-4-piperidinyl)-1H-benzimidazole, TRC

Artikelnummer. 30474272
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474272 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN38421050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(1-Nitroso-4-piperidinyl)-1H-benzimidazole
CAS 2731008-04-9
Molekylær formel C12 H14 N4 O
Mængde 50 mg
Synonym 2-(1-Nitroso-4-piperidinyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole','2-(1-nitroso-4-piperidinyl)- (ACI), 2-(1-Nitrosopiperidin-4-yl)-1H-1,3-benzodiazole, 2-(1-Nitroso-4-piperidinyl)-1H-benzimidazole
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O/c17-15-16-7-5-9(6-8-16)12-13-10-3-1-2-4-11(10)14-12/h1-4,9H,5-8H2,(H,13,14)
SMIL O=NN1CCC(CC1)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-(1-nitrosopiperidin-4-yl)-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 230.266
Formel vægt 230.117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.