missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(1-Nitroso-4-piperidinyl)-1H-benzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Nitroso-4-piperidinyl)-1H-benzimidazole |
| CAS | 2731008-04-9 |
| Molekylær formel | C12 H14 N4 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(1-Nitroso-4-piperidinyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole','2-(1-nitroso-4-piperidinyl)- (ACI), 2-(1-Nitrosopiperidin-4-yl)-1H-1,3-benzodiazole, 2-(1-Nitroso-4-piperidinyl)-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O/c17-15-16-7-5-9(6-8-16)12-13-10-3-1-2-4-11(10)14-12/h1-4,9H,5-8H2,(H,13,14) |
| SMIL | O=NN1CCC(CC1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 2-(1-nitrosopiperidin-4-yl)-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.266 |
| Formel vægt | 230.117 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?