missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(1-Naphthyloxy)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Naphthyloxy)propanoic Acid |
| CAS | 13949-67-2 |
| Molekylær formel | C13 H12 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Propionic acid, 2-(1-naphthyloxy)- (6CI,8CI), 2-(1-Naphthalenyloxy)propanoic acid, 2-(1-Naphthyloxy)propanoic acid, NSC 523899, Propanoic acid, 2-(1-naphthalenyloxy)-, 2-(1-Naphthyloxy)-Propionic Acid (NOPA), NOPA, 2-(1-Naphthalenyloxy)propanoic Acid, NSC 523899, Propanoic acid, 2-(1-naphthalenyloxy)- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c1-9(13(14)15)16-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-9H,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(Oc1cccc2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-naphthalen-1-yloxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.23 |
| Formel vægt | 216.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?