Få mere at vide
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazolin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11471177
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471177 500 g 500g
11451177 25 g 25g
11461177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11471177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24161.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5309.10 DKK
    4350.65 DKK / 500g
    Spare 958.45 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 550-99-2 | C14H15ClN2 | 246,738 g/mol
Naphazolinhydrochlorid frembringer ionotropiske effekter viaα -adrenoceptor stimulering. Det er en aktivator af AR og Nicharin. Det bruges som et nasal dekongestant og okulær vasokonstriktor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand 170 g/L, alkohol, DMSO, ethanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 550-99-2
Molekylær formel C14H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 246.738
MDL nummer MFCD00012554
InChI nøgle DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
PubChem CID 11079
ChEBI CHEBI:7470
IUPAC navn 2-(naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
SMIL C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Smeltepunkt 257 °C til 261 °C
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3716843
Merck Index 14,6368
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 170g/L, alkohol, DMSO, ethanol.
Formel vægt 246.74
Procent renhed 99%