Få mere at vide
2-(1-naphthyl)ethanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510411
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
Artikelnummer. 10591883
Brand: Thermo Scientific Maybridge S07397CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5121-00-6
Molekylær formel C12H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 204.65
MDL nummer MFCD00175852
InChI nøgle DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
IUPAC navn 2-naphthalen-1-ylacetylchlorid
SMIL ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.66
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.