Få mere at vide
2-(1-Naphthyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30474992
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30474992 10 g
1 options
Artikelnummer. 30474992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37832510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Naphthyl)ethanol
CAS 773-99-9
Molekylær formel C12 H12 O
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2
SMIL OCCc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 2-nafthalen-1-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 172.22
Formel vægt 172.0888