Få mere at vide
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazol, laserkvalitet og egnet til scintillationsspektrometri, 99+%
Artikelnummer. 11419230
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419230 5 g 5g
11409230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16679.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 846-63-9 | C19H13NO | 271,319 g/mol
Startende med den organiske fluor 2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazol (α NPO), vNPO- og allylNPO-monomererne blev syntetiseret under anvendelse af Stille kobling efterfulgt af oprensning. Anvendes som laserfarvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Startende med den organiske fluor 2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazol (α NPO), vNPO- og allylNPO-monomererne blev syntetiseret under anvendelse af Stille kobling efterfulgt af oprensning. Anvendes som laserfarvestof.
Opløselighed
Svært opløselig (4,1E-4 g/L) (25 °C). Opløselig de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 846-63-9
Molekylær formel C19H13NO
Molekylvægt (g/mol) 271.319
MDL nummer MFCD00019714
InChI nøgle WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl-5-phenyloxazole, alpha-npo, oxazole, 2-1-naphthalenyl-5-phenyl, 2-1-naphthyl-5-phenyl-1,3-oxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyloxazole, oxazole, 2-1-naphthyl-5-phenyl, .alpha.-npo, anpo, 2-alpha-naphthyl-5-phenyloxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyl-1,3-oxazole
PubChem CID 70058
IUPAC navn 2-naphthalen-1-yl-5-phenyl-1,3-oxazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
Smeltepunkt 104 °C til 105 °C
Renhedsgrad noter Egnet til scintillationsspektrometri
Mængde 5 g
Beilstein 210666
Opløselighedsinformation Sparsomt opløselig (4,1E-4g/L) (25 °C). Opløselig de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 271.32
Procent renhed ≥99%
Grad Laser