Få mere at vide
2-(1-Naphthyl)-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Naphthyl)-1-propanol |
| CAS | 101349-60-4 |
| Molekylær formel | C13H14O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | beta-Methyl-1-naphthaleneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O/c1-10(9-14)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10,14H,9H2,1H3 |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1cccc2ccccc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.25 |